Learn More
4-Acetamido-3-Nitrobenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 223°C to 228°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2217819 |
Formelmasse | 224.17 |
Reinheit (%) | ≥97% |