Learn More
4-Acetamido-2-Methylbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Specifica
Chemischer Name oder Material | 4-Acetamido-2-methylbenzoic acid |
Schmelzpunkt | ∽248°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 193.21 |
Reinheit (%) | 96% |