Learn More
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Beschreibung
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline acts as an intermediate in synthetic chemistry and dyestuff field. It is also used as an organic bidentate ligand and form complexes with metal for detection. Further, it plays an important role in colorimetric sensors, coordination polymer, ionochromism and luminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroplin wirkt als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie und im Bereich der Farbstoffe. Es wird auch als organischer Bidentat-Ligand engesetzt und bildet Metallkomplexe zu Nachweiszwecken. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei kolorimetrischen Sensoren, Koordinationspolymer, Ionochromie und Lumineszenz.
Löslichkeit
Löslich in Benzol und Alkohol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroplin wirkt als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie und im Bereich der Farbstoffe. Es wird auch als organischer Bidentat-Ligand engesetzt und bildet Metallkomplexe zu Nachweiszwecken. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei kolorimetrischen Sensoren, Koordinationspolymer, Ionochromie und Lumineszenz.
Löslichkeit
Löslich in Benzol und Alkohol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline |
Schmelzpunkt | 193°C to 195°C |
Menge | 0.25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in benzene and alcohol. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 208.26 |
Reinheit (%) | 98% |