Learn More
4',7-Dihydroxyisoflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4',7-Dihydroxyisoflavone is a phytoestrogen that is suggested to play a role in preventing hormone-induced cancers. It protects against oxidative damage in liver cells induced by 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA). Catalase and superoxide dismutase activity, down-regulated by DMBA, was restored by daidzein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′,7-Dihydroxyisoflavon ist ein Phytestrogen, das ein Rolle bei der Verhinderung von durch Hormon verursachte Krebserkrankungen spielen soll. Schützt vor oxidativen Schäden in Leberzellen, die durch 7,12-Dimethylbenz[a]Anthracen (DMBA) induziert werden. Die Katalase- und Superoxid-Dismutase-Aktivität, die von DMBA nach unten reguliert wird, wurde von Daidzein wiederhergestellt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in DMSO (25 mg/ml), Ethanol 2 mg/ml), DMF (10 mg/ml) und 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.15 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
4′,7-Dihydroxyisoflavon ist ein Phytestrogen, das ein Rolle bei der Verhinderung von durch Hormon verursachte Krebserkrankungen spielen soll. Schützt vor oxidativen Schäden in Leberzellen, die durch 7,12-Dimethylbenz[a]Anthracen (DMBA) induziert werden. Die Katalase- und Superoxid-Dismutase-Aktivität, die von DMBA nach unten reguliert wird, wurde von Daidzein wiederhergestellt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in DMSO (25 mg/ml), Ethanol 2 mg/ml), DMF (10 mg/ml) und 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.15 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4',7-Dihydroxyisoflavone |
Schmelzpunkt | 328°C to 332°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 231523 |
Merck Index | 14,2801 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in DMSO (25mg/ml),ethanol (2mg/ml),DMF (10mg/ml),and 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.15mg/ml). |
Formelmasse | 254.24 |
Reinheit (%) | 97% |