Learn More
4,7-Dichlorchinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10106033
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-98-6
Summenformel C9H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 198.05
MDL-Nummer MFCD00006774
InChI-Schlüssel HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
IUPAC-Name 4,7-Dichlorchinolin
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 7-Dichloroquinoline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 148°C
Flammpunkt 164°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol
Formelmasse 198.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.