Learn More
4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402768
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole is the building block or monomer for the synthesis of light-emitting diodes and conducting polymers for organic electronics. It is used as an intermediate for the synthesis of poly[N-9'-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4',7'-di-2-thienyl-2',1',3'-benzothiadiazole)] (PCDTBT) and poly[2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol ist der Baustein oder das Monomer für die Synthese von Leuchtdioden und leitfähigen Polymeren in der organischen Elektronik. Es wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Poly[N-9′-heptadecanyl-2,7-carbazol-alt-5,5-(4′,7′-di-2-thienyl-2′,1′,3′-benzothiadiazol)] (PCDTBT) und Poly[2,1,3-benzothiadiazol-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b′]diophen-2,6-diyl] (PDTBT) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15155-41-6
Summenformel C6H2Br2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 293.96
MDL-Nummer MFCD00658844
InChI-Schlüssel FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
PubChem CID 626361
IUPAC-Name 4,7-Dibrom-2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 293.97
Reinheit (%) 97%