Learn More
4-(6-Methyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449675
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1256486-22-2
Summenformel C15H14N4O
Molekulargewicht (g/mol) 266.304
MDL-Nummer MFCD16658868
InChI-Schlüssel SQIGGAWUCHCZKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methyl-2-benzimidazolyl benzamidoxime, afqxausvhhhsmn-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-4-6-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-5-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-5-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-yl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-5-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-yl benzenecarboximidamide
PubChem CID 73995333
IUPAC-Name [4-(5-Methyl-1,3-dihydrobenzimidazol-2-yliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-nitrosomethanamin
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC(=C3C=CC(=C(N)N=O)C=C3)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(6-Methyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxime
Menge 250 mg
Formelmasse 266.3
Reinheit (%) 97%