Learn More
4,5-Difluor-2-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,5-Difluoro-2-nitrotoluene |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Formelmasse | 173.12 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Flüssig |