Learn More
4,5-Difluor-2-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,5-Difluoro-2-methoxyaniline |
Brechungsindex | 1.5185 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Formelmasse | 159.14 |
Reinheit (%) | 97% |