missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Dicyan-2-(2-methylphenyl)-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15480838
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 63857-90-9
Summenformel C12H8N4
Molekulargewicht (g/mol) 208.224
MDL-Nummer MFCD20265294
InChI-Schlüssel NQLCQVAWPMBQAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dicyano-2-2-methylphenyl imidazole, 2-2-methylphenyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-dicyano-2-o-tolyl imidazole
PubChem CID 21798430
IUPAC-Name 2-(2-Methylphenyl)-1H-Imidazol-4,5-Dicarbonitril
SMILES CC1=CC=CC=C1C2=NC(=C(N2)C#N)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,5-Dicyano-2-(2-methylphenyl)imidazole
Menge 5 g
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'