Learn More
4,5-Dichloro-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433167
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6641-64-1
Summenformel C6H4Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.01
MDL-Nummer MFCD00007770
InChI-Schlüssel FSGTULQLEVAYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-dichloro-2-nitro, unii-3i0g2adu1l, 2-nitro-4,5-dichloroaniline, 3i0g2adu1l, 4,5-dichloro-2-nitro-aniline, 4,5-dichloro-2-nitrobenzenamine, 4,5-dichlor-2-nitroanilin, pubchem3466, acmc-1b6pu
PubChem CID 81149
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-2-Nitroanilin
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Menge 5 g
Beilstein 643127
Formelmasse 207.02
Reinheit (%) 98%