Learn More
4,5-Dibrom-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10110962
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 14305-08-9
Summenformel C10H6Br2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 329.979
MDL-Nummer MFCD00052907
InChI-Schlüssel NQJXEMRMTOSSBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromo-2-phenylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-dibromo-2-phenyl-3-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl-pyridazin-3-one, 2-phenyl-4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-bis bromanyl-2-phenyl-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2-hydropyridazin-3-one
PubChem CID 203396
IUPAC-Name 4,5-Dibromo-2-Phenylpyridazin-3-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dibromo-2-phenyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 329.98
Reinheit (%) 97%