Learn More
4',5,7-Trihydroxyflavanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
(±)-Naringenin is an antioxidant flavonoid. It has anti-inflammatory and antitumor properties. (±)-Naringenin induces apoptosis. It stimulates DNA repair following oxidative damage. (±)-Naringenin inhibits the activity of PI 3-kinase (PI(3)K).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(±)-Naringenin ist ein antioxidatives Flavonoid. Es besitzt entzündungshemmende und antitumorale Eigenschaften. (±)-Naringenin induziert Apoptose. Es stimuliert die DNA-Reparatur nach oxidativen Schäden. (±)-Naringenin hemmt die Aktivität der PI 3-Kinase (PI(3)K).
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), DMSO, Methanol und Ammoniumhydroxid (50 mg/ml). (Fast) unlöslich in Wasser
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
(±)-Naringenin ist ein antioxidatives Flavonoid. Es besitzt entzündungshemmende und antitumorale Eigenschaften. (±)-Naringenin induziert Apoptose. Es stimuliert die DNA-Reparatur nach oxidativen Schäden. (±)-Naringenin hemmt die Aktivität der PI 3-Kinase (PI(3)K).
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), DMSO, Methanol und Ammoniumhydroxid (50 mg/ml). (Fast) unlöslich in Wasser
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4',5,7-Trihydroxyflavanone |
Schmelzpunkt | 248°C to 251°C |
Menge | 2 g |
Merck Index | 14,6424 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol (50mg/ml),DMSO,methanol,and ammonium hydroxide (50mg/ml). Insoluble in water (almost) |
Formelmasse | 272.26 |
Reinheit (%) | 97% |