Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno-[3,2-c]-pyridin Hydrochlorid, 96 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11367639
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 28783-41-7
Summenformel C7H10ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 175.674
MDL-Nummer MFCD05861485
InChI-Schlüssel QMXCTKPNQFJZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hydrochloride, 4h,5h,6h,7h-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hcl, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hcl, unii-e0hb70dq7n, 4,5,6,7-tetrahydro-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, thieno 3,2-c pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride
PubChem CID 10176342
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]Pyridin;Hydrochlorid
SMILES C1CNCC2=C1SC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Schmelzpunkt 222°C to 224°C
Menge 5 g
Formelmasse 175.68
Reinheit (%) 96%