Learn More
4-(4-Methylpiperazino)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 220.27 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(4-Methylpiperazino)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur