Learn More
4-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10535374
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 448934-01-8
Summenformel C13H21N3
Molekulargewicht (g/mol) 219.332
MDL-Nummer MFCD08690316
InChI-Schlüssel GYRJZJZERXFNLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzylamine, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, 1-4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhexahydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methylamine
PubChem CID 18525905
IUPAC-Name [4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methanamin
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 219.33
Reinheit (%) 97%