Learn More
4,4'-Methylen-bis-(Phenylisocyanat), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) acts as a monomer in the production of polyurethane. The rigid polyurethane foams are good thermal insulators, which find applications in all freezers and refrigerators, as well as in buildings. It is also used as an industrial strength adhesive, which is available to end consumers as various high-strength bottled glue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Methylenbis(phenylisocyanat) wirkt als Monomer bei der Herstellung von Polyurethan. Die Polyurethan-Hartschäume sind gute thermische Isolatoren, die in allen Tiefkühlgeräten und Kühlschränken sowie in Gebäuden eingesetzt werden können. Es wird auch als Industriehaftkleber verwendet, der Endverbrauchern als verschiedene hochfeste, abgefüllte Klebstoffpräparate zur Verfügung steht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Aceton, Benzol und Kerosin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wasser, Aminen, starken Basen, Alkoholen und Oxidationsmitteln.
4,4′-Methylenbis(phenylisocyanat) wirkt als Monomer bei der Herstellung von Polyurethan. Die Polyurethan-Hartschäume sind gute thermische Isolatoren, die in allen Tiefkühlgeräten und Kühlschränken sowie in Gebäuden eingesetzt werden können. Es wird auch als Industriehaftkleber verwendet, der Endverbrauchern als verschiedene hochfeste, abgefüllte Klebstoffpräparate zur Verfügung steht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Aceton, Benzol und Kerosin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wasser, Aminen, starken Basen, Alkoholen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) |
Schmelzpunkt | 41°C to 44°C |
Dichte | 1.239 |
Siedepunkt | 194°C (5 mmHg) |
Flammpunkt | 196°C (385°F) |
Geruch | Weak, Characteristic |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 797662 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |