Learn More
4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanat), 90 %, Isomergemisch, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905691
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5124-30-1
Summenformel C15H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.35
MDL-Nummer MFCD00015405
InChI-Schlüssel KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
PubChem CID 21202
ChEBI CHEBI:53216
IUPAC-Name 1-Isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl]cyclohexan
SMILES O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 19.0°C to 23.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0660g/mL
Siedepunkt 112°C to 114°C (1010.0 hPa)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.066
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone
Formelmasse 262.35
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.