Learn More
4,4'-Methylen-bis-(2,6-di-tert-Butylphenol), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) |
Schmelzpunkt | 154°C to 158°C |
Siedepunkt | 289°C (40 mmHg) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1916919 |
Formelmasse | 424.67 |
Reinheit (%) | 98% |