Learn More
4-(-Hydroxyphenyl)cyclohexanon,4-hydroxyphenyl)cyclohexanon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone |
Schmelzpunkt | 170°C to 175°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3269332 |
Formelmasse | 190.24 |
Reinheit (%) | ≥97% |