Learn More
4,4″-Dinitro-p-Terphenyl, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469557
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3282-11-9
MDL-Nummer MFCD00051743
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4''-Dinitro-p-terphenyl
Schmelzpunkt 276°C to 280°C
Summenformel C18H12N2O4
Menge 25 g
Beilstein 2160043
Synonym 4,4-dinitro-p-terphenyl, p-terphenyl, 4,4-dinitro, 4,4-dinitro-1,1',4',1 terphenyl, 1,4-bis 4-nitrophenyl benzene, p,p-dinitro-p-terphenyl, 4,4-dinitro-para-terphenyl, 4,4-dinitro-1,1',4',1-terphenyl, 4,4-dinitro-1,1':4',1-terphenyl, 1-nitro-4-4-4-nitrophenyl phenyl benzene, 4,4-dinitro-1,1':4',1-terbenzene
InChI-Schlüssel MHOAYDHUNGLDTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1,4-bis(4-nitrophenyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 320.30
PubChem CID 101423
Formelmasse 320.31
Reinheit (%) ≥98%