Learn More
4,4'-Dimethoxybenzhydrol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442038
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
4,4?-Dimethoxybenzhydrol was used to study the kinetics and mechanism of oxidation of substituted benzhydrols to corresponding benzophenones in the presence of Hg(OAc)2 by N-bromosuccinimide. It is useful in the protection of glutamine and asparagine residues in peptide synthesis, reagent for the N-protection of amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dimethoxybenzhydrol wurde verwendet, um die Kinetik und den Mechanismus der Oxidation von substituierten Benzhydrolen zu entsprechenden Benzophenonen in Gegenwart von Hg (OAc)2 durch N-Bromsuccinimid zu untersuchen. Es ist nützlich für den Schutz von Glutamin- und Asparaginresten in der Peptidsynthese, Reagenz für den N-Schutz von Amiden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.44 g/l bei 25 °C), Methanol (0.1 g/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 728-87-0
Summenformel C15H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
MDL-Nummer MFCD00008410
InChI-Schlüssel ZODAOVNETBTTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzhydrol, bis 4-methoxyphenyl methanol, p,p'-dimethoxybenzhydryl alcohol, p,p'-dimethoxybenzhydrol, bis p-methoxyphenyl carbinol, benzenemethanol, 4-methoxy-.alpha.-4-methoxyphenyl, 4-methoxy-4'-methoxybenzhydrol, bis 4-methoxyphenyl methan-1-ol, benzhydrol, 4,4'-dimethoxy, acmc-209ooh
PubChem CID 69768
IUPAC-Name Bis(4-Methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethoxybenzhydrol
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Menge 50 g
Beilstein 748532
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.44g/L @ 25°C),methanol (0.1g/mL).
Formelmasse 244.29
Reinheit (%) ≥98%