Learn More
4,4'-Dihydroxybiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4,4'-Dihydroxybiphenyl is used to prepare plastics. It serves as a laboratory reagent and an intermediate in the preparation of polyether liquid crystals. Further, it is used as an antioxidant agent for rubber and latex. In addition to this, it is used in light-colored rubber products, food packaging and medical latex products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dihydroxybiphenyl wird zur Herstellung von Kunststoffen verwendet. Es dient als Laborreagenz und Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyether-Flüssigkristallen. Darüber hinaus wird es als Antioxidansmittel für Gummi und Latex verwendet. Darüber hinaus wird es in hellen Gummiprodukten, Lebensmittelverpackungen und medizinischen Latexprodukten verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4,4′-Dihydroxybiphenyl wird zur Herstellung von Kunststoffen verwendet. Es dient als Laborreagenz und Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyether-Flüssigkristallen. Darüber hinaus wird es als Antioxidansmittel für Gummi und Latex verwendet. Darüber hinaus wird es in hellen Gummiprodukten, Lebensmittelverpackungen und medizinischen Latexprodukten verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-Dihydroxybiphenyl |
Schmelzpunkt | 279°C to 285°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1908886 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 186.21 |
Reinheit (%) | 99% |