Learn More
4,4'-Dihydroxybiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475886
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
4,4'-Dihydroxybiphenyl is used to prepare plastics. It serves as a laboratory reagent and an intermediate in the preparation of polyether liquid crystals. Further, it is used as an antioxidant agent for rubber and latex. In addition to this, it is used in light-colored rubber products, food packaging and medical latex products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dihydroxybiphenyl wird zur Herstellung von Kunststoffen verwendet. Es dient als Laborreagenz und Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyether-Flüssigkristallen. Darüber hinaus wird es als Antioxidansmittel für Gummi und Latex verwendet. Darüber hinaus wird es in hellen Gummiprodukten, Lebensmittelverpackungen und medizinischen Latexprodukten verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-88-6
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00002348
InChI-Schlüssel VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 7112
ChEBI CHEBI:34367
IUPAC-Name 4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dihydroxybiphenyl
Schmelzpunkt 279°C to 285°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 1908886
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%