Learn More
4,4'-Difluorbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318115
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 398-23-2
Summenformel C12H8F2
Molekulargewicht (g/mol) 190.193
MDL-Nummer MFCD00000349
InChI-Schlüssel PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro
PubChem CID 9811
IUPAC-Name 1-fluoro-4-(4-fluorophenyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Difluorobiphenyl
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Siedepunkt 254°C to 255°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3152
Beilstein 2044699
Merck Index 14,3149
Formelmasse 190.19
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
4,4'-Difluorbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >