Learn More
4,4'-Dibromctafluorbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496167
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10386-84-2
Summenformel C12Br2F8
Molekulargewicht (g/mol) 455.93
MDL-Nummer MFCD00000310
InChI-Schlüssel YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82600
IUPAC-Name 1-Brom-4-(4-brom-2,3,5,6-tetrafluorphenyl)-2,3,5,6-Tetrafluorbenzol
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Schmelzpunkt 113°C to 115°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3152
Synonym 4,4'-dibromooctafluorobiphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluorobiphenyl, octafluoro-4,4'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro, 1,1'-biphenyl,4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro, 1-bromo-4-4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, f-pbb, 4,4/'-dibromooctafluorobiphenyl, 4,4\\'-dibromooctafluorobiphenyl
Formelmasse 455.94
Reinheit (%) 99%