Learn More
4'-(4-Bromphenyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343257
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5731-01-1
MDL-Nummer MFCD00143242
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Schmelzpunkt 125°C to 127°C
Summenformel C14H11BrO
Menge 25 g
Beilstein 2048590
Synonym 4-acetyl-4'-bromobiphenyl, 4'-4-bromophenyl acetophenone, 1-4-4-bromophenyl phenyl ethanone, 4'-p-bromophenyl acetophenone, 1-4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 4-acetyl-4'-bromodiphenyl, 4-bromo-4'-acetylbiphenyl, ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethan-1-one
InChI-Schlüssel UUVKNCRMWPNBNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
IUPAC-Name 1-[4-(4-bromphenyl)phenyl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 275.15
PubChem CID 79806
Formelmasse 275.15
Reinheit (%) 97%