Learn More
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholiniumchlorid Hydrat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445115
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate is used as a pharmaceutical intermediate. It is used as a reagent for activating carboxylic acids in solution and solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholiniumchloridhydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird als Reagenz zur Aktivierung von Carboxylsäuren in Lösung und Festphasenpeptidsynthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder Methanol
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3945-69-5
Summenformel C10H17ClN4O3
Molekulargewicht (g/mol) 276.72
MDL-Nummer MFCD03613550
InChI-Schlüssel BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dmtmm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, dmt-mm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholin-4-ium chloride, kunishima coupling reagent, mmtm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazin-2-yl-4-methyl-morpholin-4-ium chloride
PubChem CID 2734059
IUPAC-Name 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-Triazin-2-yl)-4-Methylmorpholin-4-ium;Chlorid
SMILES [Cl-].COC1=NC(=NC(OC)=N1)[N+]1(C)CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 8026872
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,Methanol.
Formelmasse 276.72 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥97%