Learn More
4,4',4″-Trimethyltriphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Used for proteomics research. Also employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird für die Proteomikforschung verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutik eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Tetrahydrofuran (THF).
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird für die Proteomikforschung verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutik eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Tetrahydrofuran (THF).
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine |
Schmelzpunkt | 114°C to 118°C (literature) |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2215309 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and tetrahydrofuran (THF). |
Formelmasse | 287.41 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |