Learn More
4,4',4″-Trimethyltriphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411239
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Used for proteomics research. Also employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird für die Proteomikforschung verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutik eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Tetrahydrofuran (THF).
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1159-53-1
Summenformel C21H21N
Molekulargewicht (g/mol) 287.406
MDL-Nummer MFCD00674043
InChI-Schlüssel YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine
PubChem CID 70873
IUPAC-Name 4-Methyl-N,N-bis(4-methylphenyl)anilin
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine
Schmelzpunkt 114°C to 118°C (literature)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 2215309
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and tetrahydrofuran (THF).
Formelmasse 287.41
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest