Learn More
4-[4-(4'-Chlor-2-Biphenylmethyl)-1-piperazinyl]Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 406.91 |
Reinheit (%) | 97% |