Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616884
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 269410-08-4
Summenformel C9H15BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.04
MDL-Nummer MFCD03453063
InChI-Schlüssel TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1h-pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-4-pyrazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 2774010
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CNN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 125.0°C to 130.0°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 194.04
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.