Learn More
Memmert™ 4-20 mA-Stromschleifenschnittstellentemperatur 0-260 °C eines Pt100 in Kammer, für Vo101
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Stromstärke:
4 bis 20 mA
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 4 bis 20 mA Stromschleifenschnittstelle
- Temperatur eines Pt100-Sensors, der für die externe Temperaturüberwachung flexibel in der Kammer positioniert ist
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 |
| Typ | Stromschleifenschnittstelle |
| Stromstärke | 4 bis 20 mA |