Learn More
Memmert™ 4–20 mA Stromschleifenschnittstelle für UN260, Istwert
Temperaturausgang für externe Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ UN260V3
Artikelnummer. 17500056
  • 226.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturregler-Istwert
Spezifikation
Spezifikation
UN260 Ofen
Stromschleifenschnittstelle
4 bis 20 mA
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4–20 mA Stromschleifenschnittstelle für UN260, Istwert > Kann verwendet werden mit: UN260