Learn More
4-(2Thienyl)benzaldehyd, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10180962
Click to view available options
1 g; Braunglasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Thienyl)benzaldehyde
CAS 107834-03-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H8OS
MDL-Nummer MFCD02682003
Menge 1g
Synonym 4-2-thienyl benzaldehyde, 4-thiophen-2-yl benzaldehyde, 4-thiophen-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-thienyl, 4-2-thienyl benzaldeyde, acmc-209vfl, 2-4-formylphenyl thiophene, 4-thien-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-thienyl
InChI-Schlüssel UECDQUOWFRTJOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CS1
IUPAC-Name 4-(thiophen-2-yl)benzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 188.24
PubChem CID 736499
Formelmasse 188.25
Reinheit (%) 97%