Learn More
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)-benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
102.00 € - 920.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 36151-45-8
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.214
MDL-Nummer MFCD00454011
InChI-Schlüssel VADZUJOCSAESJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzaldehyde, 4-2-oxopyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxidanylidenepyrrolidin-1-yl benzaldehyde
PubChem CID 2794706
IUPAC-Name 4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzaldehyd
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10472793
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
MO01193CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
102.00 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10288522
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
MO01193DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
263.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10672875
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
MO01193EA
10 g Bernsteinfarbene Glasflasche
920.00 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
36151-45-8
189.214
VADZUJOCSAESJS-UHFFFAOYSA-N
2794706
C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
C11H11NO2
MFCD00454011
4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzaldehyde, 4-2-oxopyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxidanylidenepyrrolidin-1-yl benzaldehyde
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzaldehyd
Spezifikation
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
97.0
C11H11NO2
4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzaldehyde, 4-2-oxopyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxidanylidenepyrrolidin-1-yl benzaldehyde
C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
189.214
189.21
36151-45-8
97%
MFCD00454011
VADZUJOCSAESJS-UHFFFAOYSA-N
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzaldehyd
2794706
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.