missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinyl)-ethyl] anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15420836
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt für die Vorbereitung von Elacridar.

Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.

Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 82925-02-8
Summenformel C19H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 312.41
MDL-Nummer MFCD04974539
InChI-Schlüssel DGOOLMGPMIHRFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethyl aniline, 4-2-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinolinyl ethyl aniline, 4-2-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl ethyl-benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl ethyl aniline, benzenamine,4-2-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl ethyl, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline-2 1h-yl-ethyl-benzenamine, 4-2-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-isoquinolyl ethyl benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-yl ethyl benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethyl benzenamine
PubChem CID 10041227
IUPAC-Name 4-[2-(6,7-Dimethoxy-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-2-yl)Ethyl]Anilin
SMILES COC1=C(OC)C=C2CN(CCC3=CC=C(N)C=C3)CCC2=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 312.41
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'