Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10524974
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 179057-34-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C11H9N3
MDL-Nummer MFCD07687291
Menge 1 g
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-pyrazolylmethyl benzenecarbonitrile, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzonitrile
InChI-Schlüssel FPZADNOIMZEBTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC-Name 4-(Pyrazol-1-ylmethyl)Benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 183.214
PubChem CID 8834695
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%