Learn More
4-(1 H-Pyrazol-1-ylmethyl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 173.22 |
Reinheit (%) | 95% |