Learn More
[4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]Methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390617
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 103573-92-8
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD08271921
InChI-Schlüssel FSLVBXCLXDGFRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl methanol, d0n8qd, 4-imidazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-imidazole-1-ylmethyl benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl methyl phenylmethanol, benzenemethanol,4-1h-imidazol-1-ylmethyl
PubChem CID 15594569
IUPAC-Name [4-(Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%