Learn More
4-(1h-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-20e4oe, 4-imidazolylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl |
Formelmasse | 186.21 |
Reinheit (%) | 97% |