Learn More
4-(Imidazol-1-yl)phenol, 97%, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Imidazol-1-yl)phenol |
CAS | 10041-02-8 |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 204.0°C to 207.0°C |
Farbe | Beige-Brown to Brown-Gray |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C9H8N2O |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-(Imidazol-1-yl)phenol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(Imidazol-1-yl)phenol, 97%, Acros Organics™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur