Learn More
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol, 97%, ACROS Organics™ Artikelnummer.: 10453975
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10453975
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 10453975
Marke: Thermo Scientific Acros 179790010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige-Brown to Brown-Gray
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C9H8N2O
MDL-Nummer MFCD00005281
Menge 1 g
Synonym 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
InChI-Schlüssel CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
IUPAC-Name 4-(1H-imidazol-1-yl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 160.18
PubChem CID 82315
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Fine Crystalline Powder
Name des Produkts
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol, 97%, ACROS Organics™ >