Learn More
4-(1-Pyrrolyl)-benzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427957
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
CAS 22106-33-8
Summenformel C11H8NO2
MDL-Nummer MFCD00082569
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1-yl, n-4-carboxy phenylpyrrole, 4-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_008067, 4-1-pyrrolo benzoic acid, 4-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1yl benzoic acid
InChI-Schlüssel NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
IUPAC-Name 4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 186.19
PubChem CID 2737256
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 99%