Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile |
Schmelzpunkt | 83°C to 85°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Formelmasse | 172.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |