Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitril, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 172.23 |
Reinheit (%) | 90% |