Learn More
4-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1-Piperazinyl)phenol |
Schmelzpunkt | 218°C to 224°C |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3263 |
Beilstein | 150964 |
IUPAC-Name | 4-Piperazin-1-ylphenol |
Formelmasse | 178.24 |
Reinheit (%) | 98% |