Learn More
4-(1-Piperazinyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431398
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Piperazinanilin (CAS#67455-41-8) ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Hinweise
Reaktiv mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67455-41-8
Summenformel C10H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 177.25
MDL-Nummer MFCD01365906
InChI-Schlüssel VAVOYRCCWLRTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperazin-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl piperazine, 4-piperazinoaniline, 4-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-1-piperazinyl aniline, benzenamine,4-1-piperazinyl, 4-piperazinylphenylamine, benzenamine, 4-1-piperazinyl, 4-piperazin-1-ylphenylamine, 1-p-aminophenyl piperazine
PubChem CID 422925
IUPAC-Name 4-Piperazin-1-ylanilin
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Piperazinyl)aniline
Schmelzpunkt 119°bis 123 °C
Farbe Violett bis Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(1-Piperazinyl)aniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-(1-Piperazinyl)aniline