Learn More
4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449487
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 670-80-4
Summenformel C10H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 167.252
MDL-Nummer MFCD00006163
InChI-Schlüssel IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohex-1-enyl-morpholine, 1-morpholino-1-cyclohexene, 1-morpholinocyclohexene, n-morpholino-1-cyclohexene, 4-1-cyclohexen-1-yl morpholine, morpholine, 4-1-cyclohexen-1-yl, 4-cyclohex-1-en-1-yl morpholine, 4-1-cyclohexenyl morpholine, 1-morpholin-1-ylcyclohexene, 1-n-morpholino cyclohexene
PubChem CID 69589
IUPAC-Name 4-(Cyclohexen-1-yl)morpholin
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
Dichte 1.02
Siedepunkt 118°C to 120°C (10 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.5146
Menge 25 g
Beilstein 118696
Formelmasse 167.25
Reinheit (%) 97%