Learn More
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)piperidin, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10485512
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(5, 5-Dimethyl-1, 3-dioxan-2-yl)piperidine oxalate
CAS 423768-60-9
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H23NO6
MDL-Nummer MFCD03659711
Menge 250 mg
Synonym 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl piperidine oxalate, 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl piperidine; oxalic acid
InChI-Schlüssel VIVKYBWHPORZOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(COC(OC1)C2CCNCC2)C.C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC-Name 4-(5,5-Dimethyl-1,3-Dioxan-2-yl)Piperidin;Oxalsäure
Molekulargewicht (g/mol) 289.328
PubChem CID 2779761
Formelmasse 289.33
Reinheit (%) 90%